Läs mer
1,2-Bensioxazol-3-metansulfonat natriumsalt, TRC
Produktkod. 30138265
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138265 1 g
30132874 10 g
30010756 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138265 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2019501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73101-64-1
Molekylformel C8 H6 N O4 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 235.19
Synonym 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid, sodium salt (1:1), 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid sodium salt, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid, sodium salt (9CI), Sodium 1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonate
IUPAC-namn natrium; 1,2-bensoxazol-3-ylmetansulfonat
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonate, Sodium Salt
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4S.Na/c10-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-9-7;/h1-4H,5H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Formel vikt 234.9915