Läs mer
1,2-Bensioxazol, 95 %
Produktkod. 11471007
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471007 5 g 5g
11461007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11471007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23400.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 271-95-4 | C7H5NO | 119,123 g/mol
1,2-bensisoxazolderivat zonisamid är ett nytt antiepileptiskt läkemedel och är effektivt för behandling av partiella anfall. 1,2-bensisoxazol är ett potentiellt substrat för aldehydoxidas från kaninlever. Det används för att producera 5-nitro-benso[d]isoxazol. Det är involverat i tillverkningen av läkemedel (antiepileptika och antipsykotika).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten. 4,1 mg°
/ml i vatten vid 25 C.
Anmärkningar
Ljuskänslig. Förvara vid 4 °C. Förvara i mörker. Inkompatibel med ljus och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 271-95-4
Molekylformel C7H5NO
Molekylvikt (g/mol) 119.123
MDL-nummer MFCD00005852
InChI-nyckel KTZQTRPPVKQPFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzisoxazole, benzo d isoxazole, indoxazene, benzisoxazole, benz d isoxazole, 4,5-benzisoxazole, 1-oxa-2-aza-1h-indene, benzoisoxazole, indoxazine, isoindoxazine
PubChem CID 71073
ChEBI CHEBI:51554
IUPAC-namn 1,2-bensoxazol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=NO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzisoxazole
Densitet 1.169
Kokpunkt 90 °C till 92 °C (15 mmHg)
Flampunkt 86 °C (186 °F)
Brytningsindex 1.562
Kvantitet 5 g
Beilstein 2154
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten. 4,1 mg/ml i vatten vid 25 °C
Formel vikt 119.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.