Läs mer
1,2-Bensioxazol, TRC
Produktkod. 30348132
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30348132 500 mg
1 options
Produktkod. 30348132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB130283500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzisoxazole
CAS 271-95-4
Molekylformel C7H5NO
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-8-9-7/h1-5H
LEDER o1ncc2ccccc12
IUPAC-namn 1,2-bensoxazol
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Formel vikt 119.0371