Läs mer
[1-(2-Benzyloxymethyl-pyrrolidine-1-carbonyl)-2-methyl-propyl]-carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Benzyloxymethyl-pyrrolidine-1-carbonyl)-2-methyl-propy |
| CAS | 1217630-30-2 |
| Molekylformel | C22 H34 N2 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34N2O4/c1-16(2)19(23-21(26)28-22(3,4)5)20(25)24-13-9-12-18(24)15-27-14-17-10-7-6-8-11-17/h6-8,10-11,16,18-19H,9,12-15H2,1-5H3,(H,23,26) |
| LEDER | CC(C)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1CCCC1COCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[3-methyl-1-oxo-1-[2-(phenylmethoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]butan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.52 |
| Formel vikt | 390.2519 |