missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2-(Benzylthio)-5-chlorothiophen-3-yl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-(Benzylthio)-5-chlorothiophen-3-yl)ethanone |
| CAS | 160982-09-2 |
| Molekylformel | C13H11ClOS2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-[5-Chloro-2-[(phenylmethyl)thio]-3-thienyl]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClOS2/c1-9(15)11-7-12(14)17-13(11)16-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,8H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(Cl)sc1SCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-(2-benzylsulfanyl-5-chlorothiophen-3-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.81 |
| Formel vikt | 281.994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?