Läs mer
1,2-Bis(2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-yl)diazendihydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Bis(2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-yl)diazene Dihydrochloride |
| CAS | 27776-21-2 |
| Molekylformel | C12H24Cl2N6 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,2'-[Azobis(1-methylethylidene)]bis[4,5-dihydro-1H-imidazole Dihydrochloride, 2,2'-(Azodiisopropylidene)di-2-imidazoline Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-imidazolinylpropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride, 2,2'-Azobis[2-(imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride, AIBI, AIPH, V 44, VA 044, Vazo 044, Vazo 44WSP, Wako VA 044 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22N6.2ClH/c1-11(2,9-13-5-6-14-9)17-18-12(3,4)10-15-7-8-16-10;;/h5-8H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16);2*1H/b18-17+;; |
| LEDER | CC(/N=N/C(C)(C)C1=NCCN1)(C)C2=NCCN2.[2 HCl] |
| IUPAC-namn | Dihydrogenklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.27 |
| Formel vikt | 322.14 |