Läs mer
1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane-13C12, TRC
Kvantitet:
5 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane-13C12 |
| Molekylformel | 13C12 C2 H4 Br6 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,1'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis[2,4,6-tribromobenzene]-13C12 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H4Br6O2/c15-7-3-9(17)13(10(18)4-7)21-1-2-22-14-11(19)5-8(16)6-12(14)20/h1-2H2/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1 |
| LEDER | Br[13c]1[13c][13c](Br)[13c](OCCO[13c]2[13c](Br)[13c][13c](Br)[13c][13c]2Br)[13c](Br)[13c]1 |
| IUPAC-namn | 1,3,5-tribromo-2-[2-(2,4,6-tribromo(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)oxyethoxy](1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene |
| Molekylvikt (g/mol) | 695.516 |
| Formel vikt | 689.571 g/mol |
| Procent renhet | >95% (HPLC) |