Läs mer
1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br6O2/c15-7-3-9(17)13(10(18)4-7)21-1-2-22-14-11(19)5-8(16)6-12(14)20/h3-6H,1-2H2 |
| Formel vikt | 681.5625 |