Läs mer
1,2-Bis[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-yl-1-piperazinyl)etoxi]etan, TRC
Produktkod. 30136928
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136928 100 mg
30008490 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB419120100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1371638-05-9
Molekylformel C40H44N6O2S2
Molekylvikt (g/mol) 704.95
Synonym Quetiapine EP Impurity E;
IUPAC-namn 6-[4-[2-[2-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]bensotiazin-6-ylpiperazin-1-yl)etoxy]etoxy]etyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]bensotiazepin
LEDER C(COCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)OCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethane
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C40H44N6O2S2/c1-5-13-35-31(9-1)39(41-33-11-3-7-15-37(33)49-35)45-21-17-43(18-22-45)25-27-47-29-30-48-28-26-44-19-23-46(24-20-44)40-32-10-2-6-14-36(32)50-38-16-8-4-12-34(38)42-40/h1-16H,17-30H2
Formel vikt 704.2967