Läs mer
1,2-Bis(2-aminofenoxi)-etan-N,N'N'-tetraättiksyra, 97 %
Produktkod. 10433025 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10433025 5 g Glasflaska 5g
10360984 100 mg Glasflaska 100mg
10408280 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10433025 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 123310050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 85233-19-8 | C22H24N2O10 | 476,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85233-19-8
Molekylformel C22H24N2O10
Molekylvikt (g/mol) 476.44
MDL-nummer MFCD00036255
InChI-nyckel FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bapta, bapeta, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, ca ii-bapta, 1,2-bis-2-aminophenoxy ethane n,n,n',n'-tetraacetic acid, unii-k22ddw77c0, 1,2-bis o-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, bapta tetrasodium salt hydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis oxy-2,1-phenylene bis n-carboxymethyl, 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetic acid
PubChem CID 104751
ChEBI CHEBI:60888
IUPAC-namn 2-{[2-(2-{2-[bis(karboximetyl)amino]fenoxi}etoxi)fenyl](karboximetyl)amino}ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1N(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethane-N,N,N'N'-tetraacetic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 177,0 °C till 179,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 952
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 476.44
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethane-N,N,N'N'-tetraacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.