Läs mer
1,2-Bis(2-aminofenoxi)-etan-N,N',N'-tetraättiksyra, tetranatriumsalthydrat, 95%
Produktkod. 10065670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10065670 1 g Glasflaska 1g
10321491 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10065670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401650010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 336624-09-0 | C22H20N2Na4O10 | 564,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 336624-09-0
Molekylformel C22H20N2Na4O10
Molekylvikt (g/mol) 564.37
MDL-nummer MFCD02683087
InChI-nyckel ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
Synonym BAPTA tetrasodium salt
IUPAC-namn tetranatrium 2-{[2-(2-{2-[bis(karboxylatometyl)amino]fenoxi}etoxi)fenyl](karboxylatmetyl)amino}acetat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)C1=C(OCCOC2=C(C=CC=C2)N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (Complexometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 564.36
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.