Läs mer
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10479052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10479052 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 10479052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 349620050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 112-26-5
Molekylformel C6H12Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 187.06
MDL-nummer MFCD00000976
InChI-nyckel AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 2-chloroethoxy ethane, triglycol dichloride, triethylene glycol dichloride, ethane, 1,2-bis 2-chloroethoxy, 1,8-dichloro-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis chloroethoxy ethane, bis 2-chloroethoxy ethane, di 2-chloroethyl cellosolve, 2-2-chloroethoxy ethyl 2'-chloroethyl ether, unii-28jq82m13j
PubChem CID 8171
IUPAC-namn 1-chloro-2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethane
LEDER ClCCOCCOCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (-CH2OCH2CH2Cl)2
Brytningsindex 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 187.07
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Liquid