Läs mer
1,2-bis(2-kloroetoxi)etan, 97 %
Produktkod. 11449937
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449937 500 g 500g
11439937 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22884.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 112-26-5 | C6H12Cl2O2 | 187,06 g/mol
1,2-bis(2-kloretoxi)etan används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,2-bis(2-kloretoxi)etan används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 112-26-5
Molekylformel C6H12Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 187.06
MDL-nummer MFCD00000976
InChI-nyckel AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 2-chloroethoxy ethane, triglycol dichloride, triethylene glycol dichloride, ethane, 1,2-bis 2-chloroethoxy, 1,8-dichloro-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis chloroethoxy ethane, bis 2-chloroethoxy ethane, di 2-chloroethyl cellosolve, 2-2-chloroethoxy ethyl 2'-chloroethyl ether, unii-28jq82m13j
PubChem CID 8171
IUPAC-namn 1,2-bis(2-kloretoxi)etan
LEDER ClCCOCCOCCCl
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Smältpunkt -32 °C
Densitet 1.197
Kokpunkt 235 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 506177
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 187.07
Procent renhet 97%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.