Läs mer
1,2-bis(2-kloretoxi)etan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane |
| CAS | 112-26-5 |
| Molekylformel | C6H12Cl2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2-Bis(chloroethoxy)ethane, 1,8-Dichloro-3,6-dioxaoctane, 2-(2-Chloroethoxy)ethyl 2'-Chloroethyl Ether, Bis(2-chloroethoxy)ethane, Bis(chloroethoxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(2-chloroethyl) Ether, Triethylene Glycol Dichloride, Triglycol Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Cl2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2 |
| LEDER | ClCCOCCOCCCl |
| IUPAC-namn | 1,2-bis(2-kloroetoxi)etan |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.06 |
| Formel vikt | 186.0214 |