Läs mer
(-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dietyl-1-fosfolilanyl]bensen, 97+%
Produktkod. 15495776
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495776 250 mg 250mg
15485776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60470.MD
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 136705-64-1 | C22H36P2 | 362,478 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136705-64-1
Molekylformel C22H36P2
Molekylvikt (g/mol) 362.478
MDL-nummer MFCD00142335
InChI-nyckel GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Synonym ethyl-duphos, r,r, r,r-ethyl-duphos, unii-7n2eb15paq, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene, r,r-et-duphos, 7n2eb15paq, --duphos, r,r-et-duphos mi, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane
PubChem CID 2734549
IUPAC-namn (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dietylfosfolan-1-yl]fenyl]-2,5-dietylfosfolan
LEDER CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Densitet 1.01
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.6
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4814174
Känslighet Luftkänslig
Optisk rotation −265° (c=1 i hexan)
Formel vikt 362.47
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.