Läs mer
(-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene, 97+%
Produktkod. p-7040649
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15495776
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60470.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 136705-64-1 | C22H36P2 | 362.478 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136705-64-1
Molekylformel C22H36P2
Molekylvikt (g/mol) 362.478
MDL-nummer MFCD00142335
InChI-nyckel GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Synonym ethyl-duphos, r,r, r,r-ethyl-duphos, unii-7n2eb15paq, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene, r,r-et-duphos, 7n2eb15paq, --duphos, r,r-et-duphos mi, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane
PubChem CID 2734549
IUPAC-namn (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dietylfosfolan-1-yl]fenyl]-2,5-dietylfosfolan
LEDER CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Densitet 1.01
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.6
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4814174
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation −265° (c=1 in Hexane)
Formel vikt 362.47
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.