Läs mer
(-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047087.MC
Kvantitet 100mg
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15454105
  • Logga in för priser / 100mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
136705-77-6
722.63
XGPXBCKGQLCHDW-KYOOHHHUSA-M
5702639
CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC.C1CC=CCCC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Rh]
C31H48F3O3P2RhS-
MFCD00269860
--1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholono benzene cycloactadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane; rhodium; trifluoromethanesulfonate
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;(2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholane;rhodium;trifluoromethanesulfonate
Specifikationer
[(R,R)Ethyl-DuPhosRh(COD)]CF3SO3
C31H48F3O3P2RhS-
100mg
--1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholono benzene cycloactadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane; rhodium; trifluoromethanesulfonate
CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC.C1CC=CCCC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Rh]
722.63
722.62
136705-77-6
MFCD00269860
Air Sensitive
XGPXBCKGQLCHDW-KYOOHHHUSA-M
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;(2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholane;rhodium;trifluoromethanesulfonate
5702639
97%