Läs mer
1,2-bis((2R,5R)-2,5-diisopropylfosfolano)bensen(cyklooktadien)rodium(I)tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10331150 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10331150 250 mg 250mg
10047999 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10331150 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435202500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 569650-64-2
Molekylformel C34H56BF4P2Rh
Molekylvikt (g/mol) 716.48
MDL-nummer MFCD07369039
InChI-nyckel AXLKBYDAACXFBH-KFORCWLUNA-N
Synonym 1,2-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano benzene 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, r,r-i-pr-duphos-rh, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-di-i-propylphospholano benzene 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 12964416
IUPAC-namn λ¹-rodium(1+) (1Z,5Z)-cyklookta-1,5-dien (2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-bis(propan-2-yl)fosfolan-1-yl]fenyl}-2,5-bis(propan-2-yl)fosfolanuttetrafluorobranuid
LEDER [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1C1=CC=CC=C1P1[C@@H](CC[C@H]1C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-Diisopropylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun till gul
Elementaranalys 54,7 till 59,3 % C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 716.48
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.