Läs mer
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dietylfosfosfon) bensen(cyklooctadien) rodium(I) tetrafluoroborat, 97 %
Produktkod. 10545490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10545490 100 mg Glasflaska 100mg
10666840 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10545490 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435191000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 213343-64-7 | C30H48BF4P2Rh | 660,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 213343-64-7
Molekylformel C30H48BF4P2Rh
Molekylvikt (g/mol) 660.37
MDL-nummer MFCD01862465
InChI-nyckel DSYBEQKPSKLNMC-RTXTXWNLNA-N
Synonym s,s-et-duphos-rh, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium l tetrafluoroborate
PubChem CID 11006841
LEDER [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1C1=C(C=CC=C1)P1[C@@H](CC)CC[C@@H]1CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun till orange
Elementaranalys 52,4 till 56,8 % C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
IUPAC-namn λ¹-rodium(1+) (1Z,5Z)-cyklookta-1,5-dien (2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-dietylfosfolan-1-yl]fenyl}-2,5-dietylfosfolantetrafluorboranid
Formel vikt 660.37
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.