Läs mer
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]benzene, 97+%
Produktkod. 15495726
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495726 1 g 1g
15405736 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60407.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 147253-69-8 | C26H44P2 | 418.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147253-69-8
Molekylformel C26H44P2
Molekylvikt (g/mol) 418.59
MDL-nummer MFCD02684550,MFCD02684550
InChI-nyckel RBVGOQHQBUPSGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym s,s-i-pr-duphos, rel-1,2-bis 2s,5s-2,5-diisopropylphospholan-1-yl benzene, s,s-ipr-duphos, 1,2-bis 2s,5s-2,5-diisopropylphospholan-1-yl benzene, --1,2-bis 2s,5s-2,5-di-iso-propylphospholano benzene, --1,2-bis 2s,5s-2,5-di-i-propylphospholano benzene, --1,2-bis 2s,5s-2,5-diisopropylphospholano benzene, kanata purity, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-diisopropylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diisopropylphospholane
PubChem CID 11520495
IUPAC-namn (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-di(propan-2-yl)fosfolan-1-yl]fenyl]-2,5-di(propan-2-yl)fosfolan
LEDER CC(C)C1CCC(C(C)C)P1C1=CC=CC=C1P1C(CCC1C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]benzene
Smältpunkt 26°C to 43°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation −103° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 418.58
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.