Läs mer
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-fosfolilanyl]etan, 97+%
Produktkod. 15475416
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475416 250 mg 250mg
15465416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60017.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 528854-34-4 | C22H44P2 | 370,542 g/mol
Den används som DuPhos- och BPE-ligander. Det är en mycket effektiv privilegierad ligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som DuPhos- och BPE-ligander. Det är en mycket effektiv privilegierad ligander.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 528854-34-4
Molekylformel C22H44P2
Molekylvikt (g/mol) 370.542
MDL-nummer MFCD08705244
InChI-nyckel IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
Synonym 1,2-bis 2s,5s-2,5-di-i-propylphospholano ethan
PubChem CID 11707202
IUPAC-namn (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-di(propan-2-yl)fosfolan-1-yl]etyl]-2,5-di(propan-2-yl)fosfolan
LEDER CC(C)C1CCC(P1CCP2C(CCC2C(C)C)C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ethane
Smältpunkt 67 °C till 72 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 370.53
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.