Läs mer
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimetyl-1-fosfolilanyl]bensen, 97+%
Produktkod. 15475916
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475916 250 mg 250mg
15465916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60647.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 136735-95-0 | C18H28P2 | 306,37 g/mol
Det är en DuPhos- och BPE-ligander som är mycket effektiva privilegierade ligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en DuPhos- och BPE
-ligander som är mycket effektiva privilegierade ligander.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136735-95-0
Molekylformel C18H28P2
Molekylvikt (g/mol) 306.37
MDL-nummer MFCD00142322
InChI-nyckel AJNZWRKTWQLAJK-VGWMRTNUSA-N
Synonym s,s-me-duphos, methyl-duphos, s,s, s,s-methyl-duphos, unii-hl745j99sb, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano benzene, phospholane, 1,1'-1,2-phenylene bis 2,5-dimethyl-, 2s,2's,5s,5's, s,s-me-duphos mi, s,s-methyl-duphos, +, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane
PubChem CID 2734553
IUPAC-namn (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-dimetylfosfolan-1-yl]fenyl]-2,5-dimetylfosfolan
LEDER CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
Smältpunkt 66 °C till 76 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4810602
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 306.36
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.