Läs mer
(+)-1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diphenylphospholano)ethane, TRC
Produktkod. 30338061
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30338061 50 mg
1 options
Produktkod. 30338061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB43042050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diphenylphospholano)ethane
CAS 824395-67-7
Molekylformel C34H36P2
Kvantitet 50 mg
Synonym (2S,2'S,5S,5'S)-1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[2,5-diphenylphospholane], (S,S)-Ph-BPE
InChI formel InChI=1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m0/s1
LEDER C(CP1[C@@H](CC[C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3)P4[C@@H](CC[C@H]4c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC-namn (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-diphenylphospholan-1-yl]ethyl]-2,5-diphenylphospholane
Molekylvikt (g/mol) 506.6
Formel vikt 506.2292