missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Irganox 1024 |
| CAS | 32687-78-8 |
| Molekylformel | C34 H52 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hydrazine, 1,2-bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)- (8CI), 1,2-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazide, 1,2-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazine, 1,2-Bis(3,5-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazine, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropionic acid 2-[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]hydrazide, ADK Stab CDA 10, Antioxidant 1024, Antioxidant BPP, CDA 10, IR 1024, Irganox 1024, Irganox GX MD 1024, Irganox MD 1024, Irganox MD 2014, Lowinox MD 24, MD 1024, MD 24, N,N'-Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl]hydrazine, N,N'-Bis[3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionyl]hydrazine, N,N'-Bis[β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid] hydrazide, N,N'-Bis[β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl]hydrazine, Songnox 1024, Songnox 1024FG, Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2-[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]hydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C34H52N2O4/c1-31(2,3)23-17-21(18-24(29(23)39)32(4,5)6)13-15-27(37)35-36-28(38)16-14-22-19-25(33(7,8)9)30(40)26(20-22)34(10,11)12/h17-20,39-40H,13-16H2,1-12H3,(H,35,37)(H,36,38) |
| LEDER | CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)NNC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 552.7877 |
| Formel vikt | 552.3927 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?