Läs mer
1,2-Bis(3,5-dioxo-1-piperazinyl)ethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Bis(3,5-dioxo-1-piperazinyl)ethane |
| CAS | 1506-47-4 |
| Molekylformel | C10H14N4O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4,4'-(1,2-Ethanediyl)bis[2,6-piperazinedione], Antimet, N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine N,N:N',N'-Diimide, ICRF 154, NSC 129942 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N4O4/c15-7-3-13(4-8(16)11-7)1-2-14-5-9(17)12-10(18)6-14/h1-6H2,(H,11,15,16)(H,12,17,18) |
| LEDER | O=C1CN(CCN2CC(=O)NC(=O)C2)CC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(3,5-dioxopiperazin-1-yl)ethyl]piperazine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.24 |