Läs mer
1,2-Bis(4-(benso[d]oxazol-2-yl)fenyl)eten, TRC
Produktkod. 30348059
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30348059 2.5 g
1 options
Produktkod. 30348059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4105252.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
CAS 1533-45-5
Molekylformel C28 H18 N2 O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym Benzoxazole, 2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis- (7CI,8CI), 2,2'-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bis[benzoxazole], 2,2'-(Vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole, 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene, 4,4'-Di(benzoxazol-2-yl)stilbene, Benetex OB 1, C.I. 40674, C.I. Fluorescent Brightener 393, Eastobrite OB 1, Eastobrite OB 3, Fluorescent Brightener 393, OB 1, Optical Brightener 1, TM, TM (UV stabilizer), Uvitex OB 1, Uvitex OB-ONE, p,p'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
InChI formel InChI=1S/C28H18N2O2/c1-3-7-25-23(5-1)29-27(31-25)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-30-24-6-2-4-8-26(24)32-28/h1-18H
LEDER o1c(nc2ccccc12)c3ccc(C=Cc4ccc(cc4)c5oc6ccccc6n5)cc3
IUPAC-namn 2-[4-[2-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)fenyl]etenyl]fenyl]-1,3-bensoxazol
Molekylvikt (g/mol) 414.45
Formel vikt 414.1368