Läs mer
1,2-Bis(4-(benso[d]oxazol-2-yl)fenyl)eten, TRC
Produktkod. 30348397
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30348397 500 mg
1 options
Produktkod. 30348397 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB410525500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
CAS 1533-45-5
Molekylformel C28 H18 N2 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzoxazole, 2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis- (7CI,8CI), 2,2'-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bis[benzoxazole], 2,2'-(Vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole, 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene, 4,4'-Di(benzoxazol-2-yl)stilbene, Benetex OB 1, C.I. 40674, C.I. Fluorescent Brightener 393, Eastobrite OB 1, Eastobrite OB 3, Fluorescent Brightener 393, OB 1, Optical Brightener 1, TM, TM (UV stabilizer), Uvitex OB 1, Uvitex OB-ONE, p,p'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
InChI formel InChI=1S/C28H18N2O2/c1-3-7-25-23(5-1)29-27(31-25)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-30-24-6-2-4-8-26(24)32-28/h1-18H
LEDER o1c(nc2ccccc12)c3ccc(C=Cc4ccc(cc4)c5oc6ccccc6n5)cc3
IUPAC-namn 2-[4-[2-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)fenyl]etenyl]fenyl]-1,3-bensoxazol
Molekylvikt (g/mol) 414.45
Formel vikt 414.1368