Läs mer
1,2-Bis(4-metoxyfenyl)etanon, TRC
Produktkod. 30339471
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30339471 25 g
1 options
Produktkod. 30339471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB48980025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethanone
CAS 120-44-5
Molekylformel C16H16O3
Kvantitet 25 g
Synonym 4'-Methoxy-2-(p-methoxyphenyl)-acetophenone, 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethanone, 1,2-Bis(p-methoxyphenyl)ethanone, 1,2-Di-p-anisylethanone, 4,4'-Dimethoxydeoxybenzoin, 4-Methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, 4'-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)acetophenone, 4'-Methoxy-2-(p-methoxyphenyl)acetophenone, Deoxy-p-anisoin, Deoxyanisoin, Desoxy-p-anisoin, NSC 26660, NSC 8793, p-Methoxybenzyl p-methoxyphenyl ketone, α-(p-Methoxyphenyl)-p-methoxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C16H16O3/c1-18-14-7-3-12(4-8-14)11-16(17)13-5-9-15(19-2)10-6-13/h3-10H,11H2,1-2H3
LEDER O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)CC2=CC=C(OC)C=C2
IUPAC-namn 1,2-bis(4-metoxyfenyl)etan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 256.3
Formel vikt 256.11