Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1, 2-Bis(4-pyridyl)ethylene |
| CAS | 13362-78-2 |
| Molekylformel | C12H10N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4,4'-vinylenedipyridine, 1,2-di 4-pyridyl ethylene, 1,2-bis 4-pyridyl ethylene, 1,2-di pyridin-4-yl ethene, trans-1,2-bis 4-pyridyl ethylene, 1,2-di-4-pyridylethene, e-1,2-di pyridin-4-yl ethene, pyridine, 4,4'-1e-1,2-ethenediylbis, 4-4-pyridylvinyl pyridine, pyridine, 4,4'-1,2-ethenediyl bis-, e |
| InChI-nyckel | MGFJDEHFNMWYBD-OWOJBTEDSA-N |
| LEDER | C1=CN=CC=C1C=CC2=CC=NC=C2 |
| IUPAC-namn | 4-[(E)-2-pyridin-4-yletenyl]pyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.226 |
| PubChem CID | 776222 |
| Visa mer |