Läs mer
Alfa Aesar™ 1,2-Bis(carboxymethylthio)ethane, 97%
Produktkod. 11414527
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11414527
Brand: Alfa Aesar™ B21074.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7244-02-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(carboxymethylthio)ethane
Smältpunkt 110°C
Molekylformel C6H8O4S2
MDL-nummer MFCD00021771
Kvantitet 5 g
Synonym ethylenedithio diacetic acid, 1,2-bis carboxymethylthio ethane, 2-2-carboxymethylsulfanyl ethylsulfanyl acetic acid, 2-2-carboxymethylthio ethylthio acetic acid, 2-carboxymethyl sulfanyl ethyl sulfanyl acetic acid, ethylenedithiodiacetic acid, acmc-2097kv, ethylenebisthio diacetic acid, 1,2-ethylenebis thioglycolic acid, 2,2'-ethylenedithio diacetic acid
InChI-nyckel CCQMORVULNZXIA-UHFFFAOYSA-L
LEDER C(CSCC(=O)O)SCC(=O)O
IUPAC-namn 2-[2-(carboxymethylsulfanyl)ethylsulfanyl]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 208.25
PubChem CID 310815
Formel vikt 210.26
Procent renhet 97%