Läs mer
Alfa Aesar™ 1,2-Bis(carboxymethylthio)ethane, 97%
Produktkod. 11434527
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11434527
Brand: Alfa Aesar™ B21074.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7244-02-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(carboxymethylthio)ethane
Smältpunkt 110°C
Molekylformel C31H24BrP
MDL-nummer MFCD00031650
Kvantitet 100 g
Synonym 9-fluorenyl triphenylphosphonium bromide, 9h-fluoren-9-yltriphenylphosphanium bromide, 9-fluorenyltriphenylphosphium bromide, 9h-fluoren-9-yl triphenylphosphonium bromide
InChI-nyckel BHNPKGAMAZKCCJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-yl(triphenyl)phosphanium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 507.41
PubChem CID 18702719
Formel vikt 210.26
Procent renhet 97%