Läs mer
1,2-bis(klordimetylsilyl)etan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10308840 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10308840 5 g Glasflaska 5g
10142141 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10308840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313260050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13528-93-3 | C6H16Cl2Si2 | 215.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13528-93-3
Molekylformel C6H16Cl2Si2
Molekylvikt (g/mol) 215.26
MDL-nummer MFCD00000505
InChI-nyckel VGQOKOYKFDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis chlorodimethylsilyl ethane, ethylenebis chlorodimethylsilane, silane, 1,2-ethanediylbis chlorodimethyl, unii-b4ocj0e6j1, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichlorodisilethylene, chloro 2-chlorodimethylsilyl ethyl dimethylsilane, b4ocj0e6j1, 2,5-dichloro-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichloro-disylethylene
PubChem CID 83552
IUPAC-namn klor-[2-[klor(dimetyl)silyl]etyl]-dimetylsilan
LEDER C[Si](C)(Cl)CC[Si](C)(C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 35.0°C to 38.0°C
Kokpunkt 198.0°C to 200.0°C
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [-CH2Si(CH3)2Cl]2
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 1251
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
Formel vikt 215.27
Procent renhet 96%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.