Läs mer
1,2-bis(klordimetylsilyl)etan, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11387745
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387745 100 g 100g
11377745 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387745 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02570.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13528-93-3 | C6H16Cl2Si2 | 215.26 g/mol
1,2-bis(klordimetylsilyl)etan används som skyddsreagens för primära aminer. Det används också inom medicinområdet, elektronikindustrin och polymermaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2-bis(klordimetylsilyl)etan används som skyddsreagens för primära aminer. Det används också inom medicinområdet, elektronikindustrin och polymermaterial.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel, Starka baser och vatten. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13528-93-3
Molekylformel C6H16Cl2Si2
Molekylvikt (g/mol) 215.26
MDL-nummer MFCD00000505
InChI-nyckel VGQOKOYKFDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis chlorodimethylsilyl ethane, ethylenebis chlorodimethylsilane, silane, 1,2-ethanediylbis chlorodimethyl, unii-b4ocj0e6j1, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichlorodisilethylene, chloro 2-chlorodimethylsilyl ethyl dimethylsilane, b4ocj0e6j1, 2,5-dichloro-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichloro-disylethylene
PubChem CID 83552
LEDER C[Si](C)(Cl)CC[Si](C)(C)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 198°C to 200°C
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Smältpunkt 34°C to 40°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1920141
Flampunkt 65°C (149°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
IUPAC-namn klor-[2-[klor(dimetyl)silyl]etyl]-dimetylsilan
Formel vikt 215.27
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Känslighet Moisture sensitive
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.