Läs mer
1,2-bis(Chloromethoxy)ethane (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-bis(Chloromethoxy)ethane |
| CAS | 13483-18-6 |
| Molekylformel | C4H8Cl2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethylene glycol bis(chloromethyl) ether, NSC 508881 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Cl2O2/c5-3-7-1-2-8-4-6/h1-4H2 |
| LEDER | ClCOCCOCCl |
| IUPAC-namn | 1,2-bis(chloromethoxy)ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.01 |