Läs mer
1,2-bis(diklorfosfino)etan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494547
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494547 1 g 1g
11404557 5 g 5g
11414557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21092.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28240-69-9 | C2H4Cl4P2 | 231.802 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28240-69-9
Molekylformel C2H4Cl4P2
Molekylvikt (g/mol) 231.802
MDL-nummer MFCD00009609
InChI-nyckel SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 119904
IUPAC-namn diklor(2-diklorfosfanyletyl)fosfan
LEDER C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Densitet 1.54
Kokpunkt 70°C (1 mmHg)
Flampunkt None
Brytningsindex 1.588
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
Formel vikt 231.81
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.