Läs mer
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane, 97%
Produktkod. 10289603 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10289603
Brand: Thermo Scientific Acros 321470050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28240-69-9 | C2H4Cl4P2 | 231.81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28240-69-9
Molekylformel C2H4Cl4P2
Molekylvikt (g/mol) 231.81
MDL-nummer MFCD00009609
InChI-nyckel SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
PubChem CID 119904
IUPAC-namn diklor(2-diklorfosfanyletyl)fosfan
LEDER C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.5300g/mL, 1.53
Kokpunkt 70.0°C (1.0 mmHg)
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2PCH2CH2PCl2
Brytningsindex 1.5875 to 1.5935
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 231.81
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.