Läs mer
1,2-Bis(dicyklohexylfosfino)etan, 98 %
Produktkod. 11313678
Change view
Kvantitet:
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313678 2 g 2g
1 options
Produktkod. 11313678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039269.04
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 23743-26-2 | C26H48P2 | 422,618 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23743-26-2
Molekylformel C26H48P2
Molekylvikt (g/mol) 422.618
MDL-nummer MFCD00015521
InChI-nyckel BOUYBUIVMHNXQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dicyclohexylphosphino ethane, ethylenebis dicyclohexylphosphine, phosphine, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl phosphine, dicyclohexyl 2-dicyclohexylphosphanylethyl phosphane, bis 1,2-dicyclohexylphosphino ethane, pubchem6558, acmc-1capw, ethane-1,2-diylbis dicyclohexylphosphane, phosphine, 1,2-ethanediylbis*dicyclohexyl
PubChem CID 534202
IUPAC-namn dicyklohexyl(2-dicyklohexylfosfanyletyl)fosfan
LEDER C1CCC(CC1)P(CCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN1325
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 422.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.