Läs mer
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane, 97%
Produktkod. 11450147
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
Produktkod. 11450147
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21051.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 23936-60-9 | C6H16P2 | 150.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23936-60-9
Molekylformel C6H16P2
Molekylvikt (g/mol) 150.14
MDL-nummer MFCD00008511
InChI-nyckel ZKWQSBFSGZJNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dimethylphosphino ethane, ethylenebis dimethylphosphine, phosphine, 1,2-ethanediylbis dimethyl, 2-dimethylphosphanylethyl dimethyl phosphane, dimethyl-2-dimethylphosphino ethylphosphine, 2-dimethylphosphanyl ethyl dimethylphosphane, pubchem6482, acmc-1cjp0, ghl.pd_mitscher_leg0.173, zkwqsbfsgzjnfp-uhfffaoysa
PubChem CID 141059
IUPAC-namn 2-dimethylphosphanylethyl(dimethyl)phosphane
LEDER CP(C)CCP(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane
Smältpunkt 179°C to 180°C
Densitet 0.9
Kokpunkt 180°C
Flampunkt −17°C (1.4°F)
Odör Recognizable
Linjär formel (CH3)2PCH2CH2P(CH3)2
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 0.25 g
UN-nummer UN1993
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 150.14
Procent renhet 97%