Läs mer
1,2-Bis(dimetylsilyl)bensen, 98 %
Produktkod. 11340378
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11340378 2 g 2g
11330378 0.5 g 0.5g
11320378 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11340378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043755.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 17985-72-7 | C10H16Si2 | 192,408 g/mol
1,2-bis(dimetylsilyl)bensen är ett skyddande gruppreagens för aminer och aminosyror som bildar bensostabasderivat. Det är en viktig råvara och i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17985-72-7
Molekylformel C10H16Si2
Molekylvikt (g/mol) 192.408
MDL-nummer MFCD00142462
InChI-nyckel MUUXBTFQEXVEEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dimethylsilyl benzene, 1,2-phenylenebis dimethylsilane, 2-dimethyl, acmc-209efy, bis dimethylsilyl benzene, amtsi084, o-phenylenebis dimethylsilane, 2-dimethylsilylphenyl-dimethylsilane, 5,6-bis dimethylsilanediyl-1,3-cyclohexadiene
PubChem CID 6364986
IUPAC-namn [2-(dimetyl-$l^{3}-silanyl)fenyl]-dimetylkisel
LEDER C[Si](C)C1=CC=CC=C1[Si](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis (dimethylsilyl)benzene
Densitet 0.898 g/mL
Kokpunkt 101 °C (13 mmHg)
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Brytningsindex 1.514
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 194.43
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.