Läs mer
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene, 98%
Produktkod. 11464567
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464567 0.25 g 0.25g
11454567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21106.01
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 13991-08-7 | C30H24P2 | 446.47 g/mol
Den fungerar som en ligand för Baeyer-Villiger-oxidation, cykloadditioner och reduktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den fungerar som en ligand för
Baeyer-Villiger-oxidation, cykloadditioner och reduktioner.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13991-08-7
Molekylformel C30H24P2
Molekylvikt (g/mol) 446.47
MDL-nummer MFCD00014081
InChI-nyckel NFRYVRNCDXULEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis diphenylphosphino benzene, dppbz, dppbe, dppben, dppbenz, o-bis diphenylphosphino benzene, 1,2-bis dimethylphosphino benzene, o-phenylenebis diphenylphosphine, phosphine, phenylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphanyl benzene
PubChem CID 498379
IUPAC-namn (2-difenylfosfanylfenyl)-difenylfosfan
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene
Smältpunkt 185°C to 189°C
Kvantitet 0.25 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 446.47
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.