Läs mer
1,2-bis(difenylfosfino)bensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10653573 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10653573 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10653573 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363750010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13991-08-7 | C30H24P2 | 446.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Bis(diphenylphosphino)benzene
CAS 13991-08-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 184.0°C to 189.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C30H24P2
MDL-nummer MFCD00014081
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2-bis diphenylphosphino benzene, dppbz, dppbe, dppben, dppbenz, o-bis diphenylphosphino benzene, 1,2-bis dimethylphosphino benzene, o-phenylenebis diphenylphosphine, phosphine, phenylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphanyl benzene
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
InChI-nyckel NFRYVRNCDXULEX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (2-difenylfosfanylfenyl)-difenylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 446.47
PubChem CID 498379
Formel vikt 446.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.