Läs mer
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride, 99%
Produktkod. 10427022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10427022 1 g Glasflaska 1g
10240072 5 g Glass bottle 5g
10310304 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10427022 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363230010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 14647-23-5 | C26H24Cl2NiP2 | 528.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14647-23-5
Molekylformel C26H24Cl2NiP2
Molekylvikt (g/mol) 528.02
MDL-nummer MFCD00013313
InChI-nyckel XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,2-bis diphenylphosphino ethane nickel ii chloride
PubChem CID 131664338
IUPAC-namn nickel(2+) [2-(difenylfosfaniumyl)etyl]difenylfosfaniumdiklorid
LEDER Cl[Ni]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 263.0°C to 265.0°C
Färg Orange till rött
Elementaranalys 98.5% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vikt 528.02
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.