Läs mer
1,2-Bis(difenylfosfin)etan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane |
| CAS | 1663-45-2 |
| Molekylformel | C26H24P2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine], 1,2-Bis(diphenylphosphanyl)ethane, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, 1,2-Ethanediylbis(diphenylphosphine), 1,2-Ethylenebis(diphenylphosphine), Bis(diphenylphosphino)ethane, DPE, DPPE, DPPE (ligand), Diphos, Ethanediylbis(diphenylphosphine), Ethylenebis(diphenylphosphine), NSC 76285, P,P'-Ethylenebis(diphenylphosphine) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20H,21-22H2 |
| LEDER | C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 2-difenylfosfanylletyl(difenyl)fosfan |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.42 |
| Formel vikt | 398.1353 |