Läs mer
1,2-bis(Heptanoyltio)glycerofosfokolin (i etanol) (~90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-bis(Heptanoylthio)glycerophosphocholine |
| CAS | 89019-63-6 |
| Molekylformel | C12 H17 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (S)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxoheptyl)thio]-3,5-dioxa-9-thia-4-phosphahexadecan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO3/c1-7(2)13-6-11(15)8-4-10(14)12(16-3)5-9(8)13/h4-5,7,11,14-15H,6H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1cc2N(CC(O)c2cc1O)C(C)C |
| IUPAC-namn | 6-metoxi-1-propan-2-yl-2,3-dihydroindol-3,5-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.268 |
| Formel vikt | 223.121 |