Läs mer
1,2-Bis(m-tolyloxy)ethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Bis(m-tolyloxy)ethane |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O2/c1-13-5-3-7-15(11-13)17-9-10-18-16-8-4-6-14(2)12-16/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 242.1307 |