Läs mer
1,2-Bis(metansulfonamido)bensen, 97 %
Produktkod. 11468677
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468677 10 g 10g
11458677 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19830.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 7596-80-7 | C8H12N2O4S2 | 264,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7596-80-7
Molekylformel C8H12N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 264.31
MDL-nummer MFCD00276605
InChI-nyckel BYZJRLRCNOECEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis methanesulfonamido benzene, n,n'-1,2-phenylene dimethanesulfonamide, n-2-methanesulfonamidophenyl methanesulfonamide, n-2-methylsulfonyl amino phenyl methanesulfonamide, methylsulfonyl 2-methylsulfonyl amino phenyl amine, maybridge1_000065, n,n'-o-phenylenebis methanesulfonamide, o-phenylenediamine n,n'-bis methanesulfonamide, n-2-methanesulfonamido phenyl methanesulfonamide
PubChem CID 227307
IUPAC-namn N-[2-(metansulfonamido)fenyl]metansulfonamid
LEDER CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1NS(C)(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(methanesulfonamido)benzene
Smältpunkt 211 °C till 214 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 10 g
Formel vikt 264.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.