Läs mer
1,2-Bis(fenylsulfonyl)etan, 98+%
Produktkod. 11316786
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316786 25 g 25g
11306786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04083.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 599-94-0 | C14H14O4S2 | 310,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 599-94-0
Molekylformel C14H14O4S2
Molekylvikt (g/mol) 310.38
MDL-nummer MFCD00041256
InChI-nyckel ULELOBVZIKJPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis phenylsulfonyl ethane, 1,2-bis phenylsulphonyl ethane, 1,1'-ethane-1,2-diylbis sulphonyl bisbenzene, 2-benzenesulfonyl ethylsulfonylbenzene, ethylenebisphenyl sulfone, 2-phenylsulfonyl ethyl sulfonyl benzene, 2-benzenesulfonyl ethanesulfonyl benzene, 1,1'-ethane-1,2-diyldisulfonyl dibenzene, ethylene diphenylsulfone, acmc-1apw3
PubChem CID 69036
IUPAC-namn 2-(bensensulfonyl)etylsulfonylbensen
LEDER O=S(=O)(CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethane
Smältpunkt 179 °C till 180 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1888062
Formel vikt 310.39
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.