Läs mer
1,2-Bis((pinacolato)boryl)ethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Bis((pinacolato)boryl)ethane |
| CAS | 364634-18-4 |
| Molekylformel | C14 H28 B2 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethane, 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28B2O4/c1-11(2)12(3,4)18-15(17-11)9-10-16-19-13(5,6)14(7,8)20-16/h9-10H2,1-8H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(CCB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)OC1(C)C |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyl]-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.99 |