Läs mer
1,2-bis(triklorsilyl)etan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16544354 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16544354 25 g
16534354 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16544354 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 462030250
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2504-64-5
Molekylformel C2H4Cl6Si2
Molekylvikt (g/mol) 296.92
InChI-nyckel WDVUXWDZTPZIIE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn triklor[2-(triklorsilyl)etyl]silan
LEDER Cl[Si](Cl)(Cl)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Smältpunkt 24,0 °C till 25,0 °C
Flampunkt 65 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 296.94
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.