Läs mer
1,2-bis(trietoxisilyl)etan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447008
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447008 5 mL 5ml
15457008 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60530.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16068-37-4 | C14H34O6Si2 | 354.59 g/mol
1,2-bis(trietoxisilyl)etan används som beläggningshjälpmedel, läderhjälpmedel, plasthjälpmedel, ytaktiva ämnen och textila hjälpmedel. Det används för att framställa mesoporösa kiselorganiska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,2-bis(trietoxisilyl)etan används som beläggningshjälpmedel, läderhjälpmedel, plasthjälpmedel, ytaktiva ämnen och textilhjälpmedel. Det används för att framställa mesoporösa kiselorganiska material.
Löslighet
Löslig i alkohol, aromatiska och alifatiska kolväten. Hydrolyserar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16068-37-4
Molekylformel C14H34O6Si2
Molekylvikt (g/mol) 354.59
MDL-nummer MFCD00239362
InChI-nyckel IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis triethoxysilyl ethane, 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 4,4,7,7-tetraethoxy, ethylenebis triethoxysilane, bis triethoxysilyl ethane, hexaethoxydisilethylene, bis 1,2-triethoxysilyl ethane, 1,2-bis triethoxysilyl ethane,, triethoxysilyl ethyl triethoxysilane, triethoxy 2-triethoxysilylethyl silane
PubChem CID 85266
IUPAC-namn 4,4,7,7-tetraetoxi-3,8-dioxa-4,7-disiladekan
LEDER CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 119°C
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
Kvantitet 5 mL
Linjär formel [-CH2Si(OC2H5)3]2
Flampunkt 113°C (235°F)
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Hydrolyzes with water.
Formel vikt 354.59
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.411
Densitet 0.958
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.